Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon™ E-3603
Code produit. 15167064
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Longueur totale (métrique):
15 m
15,2 m
15 m
Conditionnement:
15m
Code produit. 15167064
Marque: Masterflex™ ACF1S1504
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. Les tubulures Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc.La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques que l’on trouve dans un laboratoire.
La tubulure Tygon™ E-3603 de Saint-Gobin est transparente et flexible, et supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques présents dans un laboratoire moderne. Elle est non oxydante et non infectieuse, ce qui en fait un choix optimal pour une variété d’applications. La tubulure Tygon™ E-3603 présente une tolérance élevée et une cohérence d’un lot à l’autre, ce qui permettra de donner des résultats reproductibles dans votre laboratoire. Elle est non toxique, non contaminante et moins perméable qu’une tubulure en caoutchouc. L’alésage intérieur lisse et vitreux empêche l’accumulation et facilite le nettoyage.
La tubulure Tygon™ E-3603 est spécialement formulée pour la résistance aux efforts de flexion répétés et à l’abrasion. En tant que tubulure pour la connexion d’instruments, la ventilation, le drain et d’autres applications générales de laboratoire, la tubulure Tygon™ E-3603 offre une durée de vie supérieure, ce qui minimise la main-d’œuvre et les dépenses associées à leur remplacement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, NSF, 3-A, USP classe VI, Loi japonaise sur l’hygiène alimentaire n° 370/1959, 1935/2004/CE, 10/2011/UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,24 in
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Matériau Tygon R-3603
Diamètre (impériale) externe 0,35 in
Diamètre (métrique) externe 9 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0.09 in.
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires, les denrées alimentaires, les boissons et les applications à vide
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur Clear
Flexibility Flexible
Type de produit Tubulure pour pompe Tygon™