Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon™ E-3603
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Longueur totale (métrique):
15 m
15,2 m
15 m
Conditionnement:
15m
Description
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc.La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques que l’on trouve dans un laboratoire.
- La nouvelle composition d’origine biologique offre les mêmes performances exceptionnelles
- Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
- Sans BPA ni phthalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
- Utilisation générale en laboratoire
- Agroalimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Instruments analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | FDA, NSF, 3-A, USP classe VI, Loi japonaise sur l’hygiène alimentaire n° 370/1959, 1935/2004/CE, 10/2011/UE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,39 in |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
| Matériau | Tygon E-3603 |
| Diamètre (impériale) externe | 0,55 in |
| Diamètre (métrique) externe | 14 mm |
| Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0.09 in. |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction