Learn More
Heidolph™ Tube d’extension Tygon™
Code produit. 10239651 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
Dia. int. de 0,25 mm / dia. ext. de 2,05 mm
Dia. int. de 0,51 mm / dia. ext. de 2,31 mm
Dia. int. de 0,89 mm / dia. ext. de 2,69 mm
Dia. int. de 2,79 mm / dia. ext. de 4,59 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10239651
Marque: Heidolph™ 5256002600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient aux applications standard Le tube d’extension Heidolph™ Tygon™ est durable et résistant.
  • Non toxique.
  • Non oxydante.
  • Bonne résistance aux acides, aux bases et aux milieux inorganiques.
  • Très faible perméabilité aux gaz.
  • Performance durable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA (21 CFR 177.2601) et GLP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 2,79 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (métrique) externe 4,59 mm
Épaisseur (métrique) 0,9 mm
À utiliser avec Pompe
À utiliser avec (application) Non toxique, non-oxydant, bonne résistance aux acides, bases et milieux inorganiques, très faible perméabilité aux gaz, bonne durée de vie.
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure Dia. int. de 2,79 mm / dia. ext. de 4,59 mm
Méthode de stérilisation Autoclave pendant 30 min à 1 bar et à une température de 120°C (le matériau peut changer de couleur) ou avec de l’oxyde d’éthylène.
Hauteur (métrique) 7,0 m Eau
Perméabilité aux gaz Très faible
Limites La séparation des plastifiants est possible.
Couleur Transparent
Pression maximale Temps continu / court : 0,5/1,5 bar
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (Metric) 75°C
Type de produit Tubulure d’extension