Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à deux arrêts
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Épaisseur (métrique):
0,85 mm
0,90 mm
Couleur:
Blanc/Jaune
Blanc/Noir
Bleu / bleu
Bleu / vert
Jaune/Bleu
Jaune / Jaune
Noir / blanc
Orange/Orange
Orange / jaune
Orange / noir
Rouge / rouge
Transparent
Vert / Vert
Violet/Noir
Violet / orange
Violet / violet
Conditionnement:
12 pièces
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminante
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
- Utilisation générale en laboratoire
- Aliments et boissons
- Applications biopharmaceutiques
- Instruments analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme FDA, NSF, 3-A, USP classe VI |
| Code couleur | Bleu / bleu |
| Diamètre (impériale) interne | 0,06 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,65 mm |
| Matériau | Tygon E-3607 |
| Diamètre (impériale) externe | 0,13 in |
| Diamètre (métrique) externe | 3,35 mm |
| Longueur totale (impériale) | 15 in |
| Longueur totale (métrique) | 38,1 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,03 in |
| Afficher plus |