Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à deux arrêts
Code produit. 11903834
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Épaisseur (métrique):
0,85 mm
0,90 mm
Couleur:
Blanc/Jaune
Blanc/Noir
Bleu / bleu
Bleu / vert
Jaune/Bleu
Jaune / Jaune
Noir / blanc
Orange/Orange
Orange / jaune
Orange / noir
Rouge / rouge
Transparent
Vert / Vert
Violet/Noir
Violet / orange
Violet / violet
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11903834
Marque: Saint Gobain Life Sciences 07053400ND
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ à deux arrêts supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminante
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Aliments et boissons
  • Applications biopharmaceutiques
  • Instruments analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code couleur Orange / noir
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0,13 mm
Matériau Tygon R3607
Longueur totale (impériale) 15 in
Longueur totale (métrique) 38,1 cm
Épaisseur (impériale) 0.04 in.
Épaisseur (métrique) 0,90 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 12/boîte
Couleur Orange / noir
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Pump Tubing