Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts MHLL Tygon™
Click to view available options
Taille de la tubulure:
D.I. de 0,76mm, D.E. de 2,60mm
D.I. de 1,14mm, D.E. de 2,98mm
D.I. de 1,52 mm, D.E. de 3,36 mm
D.I. de 2,06 mm, D.E. de 3,90 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Résistance chimique à l’acétone, au MEK et à d’autres solvants agressifs.
- Tubulure longue durée.
- Sans plastifiant.
- Alésage intérieur lisse.
- La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide.
- Adhérence et diffusion minimales.
- Respectueuse de l’environnement.
- Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises.
- Uniquement disponible avec un bouchon.
- Applications
- Acides : Excellent
- Solutions alcalines : Excellent
- Solvants : Excellent
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Bon
- Conforme à :
- FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Mise en garde : Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis |
| Description | Code couleur :Noir-Noir |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Tygon MHLL |
| Longueur totale (métrique) | 38,1 cm |
| Épaisseur (métrique) | 0,92 mm |
| À utiliser avec (application) | Transfert sanitaire de liquides sensibles. Cassettes CA. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -70°C |
| Quantité d’emballage | 6 pièces/boîte |
| Taille de la tubulure | D.I. de 0,76mm, D.E. de 2,60mm |
| Afficher plus |