Learn More
Saint Gobain Life Sciences Concasseur à tube Tygon™
Convient aux applications utilisant de l’acétone, de la méthyléthylcétone (MEK) et d’autres produits chimiques très agressifs. La tubulure Tygon Mill a une longue durée de vie et présente une résistance élevée à la fatigue causée par la flexion.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 07MHLLM19
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11794758
  • 122.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Pour une utilisation avec des produits chimiques hautement agressifs
  • Longue durée de vie
  • Résistance élevée à la fatigue causée par la flexion
Spécification
Spécification
Tubing
Jaune/Bleu
0.06 in.
DEHP
0.85 mm
6/paquet
Certifié par la FDA
Autoclavables
1,52 mm
0.03 in.
Pompes péristaltiques Masterflex, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow
Jaune/Bleu