Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™ R-3603
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0.8 mm
1.6 mm
2,4 mm
4.8 mm
Diamètre (métrique) externe:
2.4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminante
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
- Utilisation générale en laboratoire
- Aliments et boissons
- Applications biopharmaceutiques
- Instruments analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme FDA, USP classe VI, NSF 51 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,03 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0.8 mm |
| Matériau | Plastique |
| Diamètre (impériale) externe | 0,09 in |
| Diamètre (métrique) externe | 2.4 mm |
| Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,01 in |
| Afficher plus |