Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ E-3603
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/2 po
1/4 po
Diamètre (impériale) externe:
0,625 in
1-1/8 po
Pression maximale:
36 psi à 73°F
53 psi à 73°F
Épaisseur (impériale):
3/16 po
5/16 po
Conditionnement:
1 pièce
15m
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Compliance
FDA, NSF, 3-A, conforme à la norme USP classe VI, Japan Food Sanitation Law 370/1959, REACH, 1935/2004/CE et 10/2011/UE.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 1/2 po |
| Diamètre (métrique) interne | 12.7 mm |
| Matériau | Tygon S3 E-3603 |
| Diamètre (impériale) externe | 1-1/8 po |
| Diamètre (métrique) externe | 28.58 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 5/16 po |
| Épaisseur (métrique) | 7.9 mm |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |