Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum
Code produit. 10011742
Click to view available options
Taille de la tubulure:
D.I. de 11,1 mm, D.E. de 14,3 mm
D.I. de 4,8mm, D.E. de 8,0mm
D.I. de 4,8mm, D.E. de 9,6mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
7.50m
Code produit. 10011742
Marque: Ismatec™ SC0697A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tubulure en silicone durci au platine avec une surface interne ultra lisse. La tubulure standard Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum facilite le transfert sanitaire des fluides sensibles.
  • Autoclavable à la vapeur.
  • Excellente compatibilité biologique.
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Niveau de liaison protéique inférieur.
  • Entièrement non toxique, non hémolytique et apyrogène.
  • Résistance aux intempéries, à l’ozone, à la lumière du soleil et aux radiations.
  • Résistants aux moisissures.
  • Inodore.
  • Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué.
  • Perméabilité aux gaz relativement élevée.
  • Applications
    • Acides : Limité
    • Solutions alcalines : Limité
    • Solvants : Limité
    • Pression : Non recommandé
    • Dépression : Bon
    • Milieux visqueux : Foire
    • Milieux stériles : Excellent
  • Conforme à :
    • XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600
    • Dépasse également les normes sanitaires 3A
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
Spécification
Certifications/Conformité XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600 Dépasse également les normes sanitaires 3A
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone 3350 Tygon SI
Longueur totale (métrique) 7,5 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Transfert sanitaire de liquides sensibles.
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Taille de la tubulure D.I. de 11,1 mm, D.E. de 14,3 mm
Perméabilité aux gaz CO2 25147, O2 4715, N2 2284
Limites Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué. Perméabilité aux gaz relativement élevée.
Couleur Transparent
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubulure standard