Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum
Click to view available options
Taille de la tubulure:
D.I. de 11,1 mm, D.E. de 14,3 mm
D.I. de 4,8mm, D.E. de 8,0mm
D.I. de 4,8mm, D.E. de 9,6mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
7.50m
Description
- Autoclavable à la vapeur.
- Excellente compatibilité biologique.
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Niveau de liaison protéique inférieur.
- Entièrement non toxique, non hémolytique et apyrogène.
- Résistance aux intempéries, à l’ozone, à la lumière du soleil et aux radiations.
- Résistants aux moisissures.
- Inodore.
- Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué.
- Perméabilité aux gaz relativement élevée.
- Applications
- Acides : Limité
- Solutions alcalines : Limité
- Solvants : Limité
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Foire
- Milieux stériles : Excellent
- Conforme à :
- XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600
- Dépasse également les normes sanitaires 3A
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600 Dépasse également les normes sanitaires 3A |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Silicone 3350 Tygon SI |
| Longueur totale (métrique) | 7,5 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Transfert sanitaire de liquides sensibles. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
| Taille de la tubulure | D.I. de 4,8mm, D.E. de 8,0mm |
| Perméabilité aux gaz | CO2 25147, O2 4715, N2 2284 |
| Limites | Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué. Perméabilité aux gaz relativement élevée. |
| Afficher plus |