Learn More
Heidolph™ Tubulure Tygon (standard)
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
7,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Non toxique.
- Non oxydante.
- Bonne résistance aux acides, aux bases et aux milieux inorganiques.
- Très faible perméabilité aux gaz.
- Performance durable.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,8 mm |
| Matériau | Thermoplastique |
| Diamètre (métrique) externe | 4 mm |
| Épaisseur (impériale) | 1,6 mil |
| À utiliser avec | Pompes monocanal |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stérile |
| Hauteur (métrique) | 8,8 m Eau |
| Pression maximale | 0,7 à 1,7 bars |
| Afficher plus |