Learn More
Tartrate de tylosine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15414969
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 15414969
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62633.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Antibiotique macrolide
It is used as an antibacterial agent. This compound has been shown to be effective in vitro against Staphylococcus intermedius and sensitive mycoplasma organisms. Although a lot of antibiotics tend to suppress the immune system, macrolide antibiotics have been reported to enhance the immune system when used in chicken models. Studies suggest that chronic exposure to this compound may have a negative effect on the respiratory system. For turkeys - for treatment of infectious synovitis and sinusitis. It is effective also for treatment of ileitis, dysentery and necrotic enteritis in swine. It is successfully applied as a preventive measure in stress conditions as vaccinations, transportation and others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent antibactérien. Il a été démontré que ce composé était efficace in vitro contre les organismes de mycoplasme sensibles et Staphylococcus intermedius. Bien qu’un grand nombre d’antibiotiques aient tendance à supprimer le système immunitaire, il a été signalé que des antibiotiques macrolides amélioraient le système immunitaire lorsqu’ils sont utilisés dans les modèles de poulet. Les études suggèrent que l’exposition chronique à ce composé peut avoir un effet négatif sur le système respiratoire. Pour les dindes - pour le traitement de la synovite et de la sinusite infectieuses. Il est également efficace pour le traitement de l’iléite, de la dysenterie et de l’entérite nécrotique chez les porcs. Il est appliqué avec succès comme mesure préventive dans des conditions de stress telles que la vaccination, le transport et d’autres conditions.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-54-5
Formule moléculaire C50H83NO23
Poids moléculaire (g/mol) 1066.198
Numéro MDL MFCD00070094
Clé InChI ICVKYYINQHWDLM-HYHSIFHGSA-N
Synonyme Pharmasin; [R-(R'R')]-2,3-Dihydroxybutanedionate Tylosin salt
CID PubChem 131673832
Nom IUPAC acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque ; 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-16-éthyl-4-hydroxy-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimétho
SMILES CCC1C(C=C(C=CC(=O)C(CC(C(C(C(CC(=O)O1)O)C)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)C)COC4C(C(C(C(O4)C)O)OC)OC.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tylosin tartrate
Type Tylosin Tartrate
Forme physique Poudre
Couleur Crème à blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 1066.2
Pourcentage de pureté 95%