Learn More
Tyramine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-210251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10581191
Marque: Thermo Scientific Acros 140610050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51-67-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-67-2
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00008193
Clé InChI DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
CID PubChem 5610
ChEBI CHEBI:15760
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyramine
Note relative au nom 97%
Point de fusion 158.0°C to 163.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 175.0°C to 181.0°C (8.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2NH2
Quantité 5 g
Beilstein 13, 625
Merck Index 15, 10016
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/95mL (15°C). Other solubilities: 1g/10mL boiling alcohol, sparingly soluble in benzene and xylene, soluble in ethanol
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tyramine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.