Learn More
Chlorhydrate de tyramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- La tyramine est une monoamine naturelle dérivée de la décarboxylation de la tyrosine d’acides aminés utilisée dans les systèmes nerveux humains et d’invertébrés
- La tyramine est synthétisée et libérée par les neurones et agit comme un neuromodulateur lors de la liaison aux récepteurs de la tyramine
- La tyramine s’est avérée avoir un impact sur le système immunitaire et le système cardiovasculaire chez les humains
Applications
- La tyramine peut être utilisée pour former un conjugué au tyramide, qui peut être utilisé comme réactif d’amplification de signal dans les dosages d’immunofluorescence
- Les conjugués d’acide tyramine-hyaluronique peuvent être utilisés pour former des hydrogels biodégradables, utiles dans l’administration de médicaments et l’ingénierie tissulaire
- La tyramine est utile pour les études en laboratoire sur la stimulation neuronale
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyramine hydrochloride |
| Point de fusion | 271°C to 274°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 269°C |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | HOC6H4CH2CH2NH2·HCl |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |