Learn More
Tyramine, LoGiCal
Description
Tyramine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tyramine |
| CAS | 51-67-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Tyramine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H11 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine |
| Formule InChI | InChI=1 S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10 H,5-6,9H2 |
| SMILES | NCCc1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-(2-aminoéthyl)phénol |
| Afficher plus |