Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostine AG-213, 97 %
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Quantité | 5 mg |
| Description | Orange |
| Contenu et stockage | Ambient temperatures |
| Doser | 97% |
| CAS | 122520-86-9 |
| Formule moléculaire | C10H8N2O2S |
| Poids de la formule | 220,25g/mol |
| Synonyme | RG-50864; Tyrphostin 47 |
| Forme | Pleine |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction