Learn More
DuPont™ Tyvek™ 400 DualCombi Modèle TD0125S
Description
- DuPont™ Tyvek™ 400 DualCombi. Combinaison à col Tyvek™ avec un panneau arrière en polypropylène non tissé. Disponible en tailles SM à 4X. Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles. Coutures extérieures rouges. Passe-pouce sur la manche. Blanc
- Le Tyvek™ La face avant offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repousse les liquides à base d'eau et les aérosols. Elle offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres jusqu'à une taille de 1 micron. Il est ultra-peu pelucheux et traité antistatiquement. Silicium non ajouté.
- Le grand panneau dorsal, des épaules aux chevilles, est fabriqué en polypropylène non tissé : Il est respirant et offre un haut niveau de confort, mais aucune protection.
- Tyvek™ Le 400 DualCombi est conçu pour les environnements de travail où le confort est important et où le risque d'exposition est limité à l'avant. Les applications typiques concernent la manipulation de matériaux composites, la pulvérisation de peinture, la fabrication du verre et les services publics.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons à col |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Étiquelet (cousé) |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | À collier |
| Afficher plus |