Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 couvre-bottes
Code produit 11763083 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de semelle:
Anti-dérapant
Étalon
Conditionnement:
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de semelle unitSize
11763083 Étalon 200 pièces
11803510 Anti-dérapant 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11763083 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13395724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.10€
    270.37€ / 200 pièces
    Économisez 36.73€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. Tyvek™ Les couvre-bottes 500 sont composés de polyéthylène haute densité filé à chaud, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Bottes montantes disponibles en blanc.
  • Liens de fixation.
  • Disponible en taille unique.
  • Avec un élastique en haut et des coutures intérieures cousues.
  • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repoussant les liquides à base d'eau et les aérosols.
  • Excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu'à 1 micron).
  • Ultra-peu pelucheux et traité antistatiquement.
  • Disponible  avec semelle  standard ou antidérapante.
  • Applications :
    • Manipulation pharmaceutique
    • Protection contre les produits chimiques
    • Désamiantage et décontamination au plomb
    • Maintenance générale/Opérations
    • Peinture au pistolet
    • Nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universal
Matériau PE-HD
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Élastique avec attaches
Type de semelle Étalon
Certifications/Conformité EPP catégorie III, EN 1149-5
Quantité d’emballage 200/boîte
Hauteur (impériale) 18,9 in
Hauteur (métrique) 480 mm
Résistance Liquides
Type de produit Surbottes