Learn More
DuPont™ Tyvek™ Robe TY703S ES 500
Code produit 30305935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
2XL
3XL
Conditionnement:
30 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30305935 Pequeño 30 pièces
30305901 Mediano 30 pièces
30305906 Grande 30 pièces
30305899 XS 30 pièces
30305930 2XL 30 pièces
30305890 3XL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30305935 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15570300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.95€
    195.37€ / 30 pièces
    Économisez 82.58€
    29% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
Robe à col avec fermeture auto-agrippante dans le neck. Coutures surjetées. Poignets tricotés. Des liens à nouer à la taille, partant de côtés élastiqués.
  • DuPont™ Tyvek™ Robe 500 ES. Disponible en tailles SM à 3XL. Robe à col avec fermeture auto-agrippante dans le neck. L'allongement de la jupe assure une protection contre l'exposition frontale. L'ouverture au niveau de la fermeture arrière améliore le confort de celui ou celle qui le porte. Coutures surjetées. Poignets tricotés. Des liens à nouer à la taille, partant de côtés élastiqués.
  • Tyvek™ Les vêtements sont composés de polyéthylène haute densité filé-étiré, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Applications des Tyvek™ La blouse 500 ES comprend les tâches de routine dans des situations à faible risque, ou lorsque le risque est défini, dans un contexte BSL3 ou moins, et une faible exposition aux fluides corporels : Transport des patients infectés, dépistage, triage des patients, préparation des camps de réfugiés, sauvetage des personnes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Pequeño
À utiliser avec (application) Equipos de servicios de emergencia
Longueur (impériale) 47,24 in
Longueur (métrique) 120 cm
Modèle Vestido con cuello y cierre de velcro en el cuello.
Largeur (impériale) 22,83 in
Largeur (métrique) 58 cm
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Cuello con cierre de velcro y lazos en la cintura
Jetable Usage unique