Learn More
DuPont™ TYVEK™ 500 HP Modèle TY178
Artikelnummer. 30305955
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Packungsgröße:
25 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions Packungsgröße
30305955 S 25 pièces
30305932 M 25 pièces
30305897 L 25 pièces
30305946 XS 25 pièces
30305970 2XL 25 pièces
30305941 3XL 25 pièces
30305921 XXXXL 25 pièces
30305956 XXXXXL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30305955 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15573147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.57€
    240.47€ / 25 pièces
    Économisez 104.10€
    30% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Combinaison de protection pour harnais avec quatre manches à anneaux en D fixées au vêtement. Conception ergonomique et protectrice.
  • Auparavant, les travailleurs utilisant un harnais intégral dans des environnements où sont présents des risques liés à des particules dangereuses ou à des aérosols liquides légers devaient faire un compromis entre une protection individuelle efficace et la protection de leur harnais intégral contre la contamination externe.
  • Le nouveau Tyvek™ 500 HP TY178S HP Ce vêtement offre une solution unique – la protection à la fois du porteur et du harnais intégral – en créant une barrière entre l'utilisateur et les risques liés aux particules ou aux aérosols liquides légers présents dans l'environnement. Conçu pour être porté par-dessus un harnais intégral, ce vêtement innovant, en instance de brevet, permet aux travailleurs d'accéder et d'utiliser plusieurs anneaux en D de leur harnais intégral tout en offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Ce nouveau TY178S HP Ce modèle comporte quatre manchons intégrés pour une utilisation avec les anneaux en D avant, arrière et latéraux d'un harnais complet. L'entrée de fermeture éclair décentrée permet d'accueillir la gaine avant pour la connexion de l'anneau en D avant. Compatible avec une variété de modèles de harnais complets, ce vêtement peut être utilisé pour une large gamme d'applications, notamment la peinture, le nettoyage, l'entretien et bien plus encore.
  • Outre son design innovant, ce vêtement offre également un équilibre idéal entre protection et durabilité grâce à sa conception unique. Tyvek™ tissu. Il est également extrêmement léger, offrant un haut niveau de confort et de mobilité. Ce vêtement ne peluche pas (il convient également aux applications de peinture). Sans silicone ajouté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Salopettes à col
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Tirette avant avec rabat
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Líquidos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.