Learn More
DuPont™ TYVEK™ 500 HP Modèle TY178
Beschreibung
- Auparavant, les travailleurs utilisant un harnais intégral dans des environnements où sont présents des risques liés à des particules dangereuses ou à des aérosols liquides légers devaient faire un compromis entre une protection individuelle efficace et la protection de leur harnais intégral contre la contamination externe.
- Le nouveau Tyvek™ 500 HP TY178S HP Ce vêtement offre une solution unique – la protection à la fois du porteur et du harnais intégral – en créant une barrière entre l'utilisateur et les risques liés aux particules ou aux aérosols liquides légers présents dans l'environnement. Conçu pour être porté par-dessus un harnais intégral, ce vêtement innovant, en instance de brevet, permet aux travailleurs d'accéder et d'utiliser plusieurs anneaux en D de leur harnais intégral tout en offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
- Ce nouveau TY178S HP Ce modèle comporte quatre manchons intégrés pour une utilisation avec les anneaux en D avant, arrière et latéraux d'un harnais complet. L'entrée de fermeture éclair décentrée permet d'accueillir la gaine avant pour la connexion de l'anneau en D avant. Compatible avec une variété de modèles de harnais complets, ce vêtement peut être utilisé pour une large gamme d'applications, notamment la peinture, le nettoyage, l'entretien et bien plus encore.
- Outre son design innovant, ce vêtement offre également un équilibre idéal entre protection et durabilité grâce à sa conception unique. Tyvek™ tissu. Il est également extrêmement léger, offrant un haut niveau de confort et de mobilité. Ce vêtement ne peluche pas (il convient également aux applications de peinture). Sans silicone ajouté.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Salopettes à col |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?