Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Code produit 15865003 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Taille (métrique) de la poitrine:
100 à 108 cm
108 à 116 cm
116-124 cm
124 à 132 cm
84 à 92 cm
92 à 100 cm
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille (métrique) de la poitrine Conditionnement
15865003 3XL 124 à 132 cm 25 pièces
15815003 S 84 à 92 cm 25 pièces
15825003 M 92 à 100 cm 25 pièces
15835003 L 100 à 108 cm 25 pièces
15845003 XL 108 à 116 cm 25 pièces
15855003 2XL 116-124 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Le vêtement ne protège pas contre les rayonnements ionisants. Ce vêtement et/ou tissu n’est pas ignifuge et ne doit pas être utilisé à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable.
Code produit 15865003 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15522185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    454.43€ / 25 pièces
    Économisez 130.57€
    22% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Le vêtement ne protège pas contre les rayonnements ionisants. Ce vêtement et/ou tissu n’est pas ignifuge et ne doit pas être utilisé à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable.
Les vêtements à utilisation limitée Tyvek™ 500 HV sont en polyéthylène par filage éclair, offrant un équilibre idéal entre la protection, la durabilité et le confort. Leur couleur orange fluorescent lumineux associée à des bandes réfléchissantes argentées les rend très visibles de jour comme de nuit.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Combinaison avec col disponible en orange fluorescent avec bandes réfléchissantes argentées pour une visibilité de jour comme de nuit. Robuste et légère. Col Mao, élastiques aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille. Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement. Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir.
    Tyvek™ 500 HV sont principalement composés de polyéthylène par filage éclair, offrant un équilibre idéal entre la protection, la durabilité et le confort. Grâce à leur structure non tissée, elles sont sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Elles offrent une excellente barrière contre les particules fines et les fibres, sont peu pelucheuses et ont un traitement antistatique à l’intérieur. Leur couleur orange fluorescent lumineux associée à des bandes réfléchissantes argentées les rend très visibles de jour comme de nuit (lorsqu’elles sont exposées à une source lumineuse)
    .Les applications des vêtements Tyvek™ 500 HV incluent les voies ferrées, les routes, la manipulation des déchets, les sous-sols, les ports, les aéroports et les chantiers.
  •  
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5-B et 6-B
  • EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), EN ISO20471 (vêtements de haute visibilité, classe 3), RIS-3279 TOME version 1
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
  • Coutures externes cousues
  • Très faible fuite vers l’intérieur grâce à une conception optimisée
  • Fermeture éclair Tyvek™ à verrouillage automatique et rabat de fermeture pour une meilleure protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons à haute visibilité
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau Tyvek
Couleur Orange, Argent réfléchissant
Jetable Usage unique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de bouchon Fermeture éclair autobloquante avec rabat
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Type de protection Catégorie III, type 5-B et 6-B EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), EN ISO 20471 (vêtements haute visibilité, classe 3), RIS-3279-TOM version 1
Résistance Produits chimiques, Liquide, Particule, Antistatique, Abrasion
Certifications/Conformité Certifiée selon la réglementation (UE) 2016/425 vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5-B et 6-B EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), EN ISO 20471 (vêtements haute visibilité, classe 3), RIS-3279-TOM version 1traitement antistatique (EN 1149-5) - sur l’intérieur
Nbre de poches Aucun
Taille (impériale) de la poitrine 49-52 in
Taille (métrique) de la poitrine 124 à 132 cm
À utiliser avec (application) Rail, route, exploitation minière, traitement des déchets, sous-sols, ports, aéroports et construction.
Hauteur (métrique) 192 à 200 cm
Poids (impériale) 46 g/m2