Learn More
DuPont™ Blouses de laboratoire Tyvek 500 avec boutons-pression
Code produit 11762594 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions : Moyenne
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11762594 Dimensions : Moyenne
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11762594 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13396079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.83€
    305.09€ / 50 pièces
    Économisez 96.74€
    24% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire Tyvek™ 500 DuPont™ avec col offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres, elle est très peu pelucheuse et traitée antistatique
  • Aucun ajout de silicone
  • Coutures internes cousues
  • 3 poches et 5 fermetures à bouton pression
  • En PE haute densité Flashspun
  • Offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Moyenne
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.