Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 TY198S ES
Description
- DuPont™ Tyvek™ 500 ES. Combinaison à capuche disponible en blanc, dans les tailles SM à 3XL. Robuste et légère. Capuche en 3 parties pour un ajustement optimal à la tête et au visage lors des virages. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille. Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement. Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Tyvek™ Les vêtements sont composés de polyéthylène haute densité filé-étiré, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Tyvek™ Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repousse les liquides à base d'eau et les aérosols. Il offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu'à 1 micron), est ultra-peu pelucheux et traité antistatiquement à l'intérieur. Sans silicone ajouté.
- Applications des Tyvek™ Les vêtements ES 500 comprennent les tâches de routine dans des situations à faible risque, ou lorsque le risque est défini, dans un contexte BSL3 ou moins, et une faible exposition aux fluides corporels : Transport des patients infectés, dépistage, triage des patients, préparation des camps de réfugiés, sauvetage des personnes.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons à capuchon |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |