missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 TY198S ES
Description
- DuPont™ Tyvek™ 500 ES. Combinaison à capuche disponible en blanc, dans les tailles SM à 3XL. Robuste et légère. Capuche en 3 parties pour un ajustement optimal à la tête et au visage lors des virages. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille. Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement. Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Tyvek™ Les vêtements sont composés de polyéthylène haute densité filé-étiré, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Tyvek™ Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repousse les liquides à base d'eau et les aérosols. Il offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu'à 1 micron), est ultra-peu pelucheux et traité antistatiquement à l'intérieur. Sans silicone ajouté.
- Applications des Tyvek™ Les vêtements ES 500 comprennent les tâches de routine dans des situations à faible risque, ou lorsque le risque est défini, dans un contexte BSL3 ou moins, et une faible exposition aux fluides corporels : Transport des patients infectés, dépistage, triage des patients, préparation des camps de réfugiés, sauvetage des personnes.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Monos con capucha |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?