Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Eco Pack)
GREENER_CHOICE
Code produit 17543266 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17543266 XL 25 pièces
17513266 S 25 pièces
17301609 S 100 pièces
17523266 M 25 pièces
17311609 M 100 pièces
17533266 L 25 pièces
17321609 L 100 pièces
17331609 XL 100 pièces
17553266 2XL 25 pièces
17341609 2XL 100 pièces
17563266 3XL 25 pièces
17351609 3XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17543266 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15359261
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaison à capuche avec ceinture élastique et design ergonomique et protecteur.
La combinaison à capuche est robuste mais légère, avec moins de 180 grammes par vêtement. Sa capuche en trois parties offre un ajustement optimal à la tête et au visage lors des mouvements. Tyvek™ Les vêtements sont composés de polyéthylène haute densité filé-étiré, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Tyvek™ Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repousse les liquides à base d'eau et les aérosols. Ils offrent une excellente barrière contre les particules et les fibres fines (jusqu’à 1 micron), est très peu pelucheux et traité antistatiquement.
Applications pour Tyvek™ 500 Xpert Ces vêtements comprennent ceux utilisés dans la manipulation pharmaceutique, le traitement chimique, l'industrie pétrolière et gazière, la maintenance et les opérations générales, la peinture au pistolet automatique, et bien plus encore.
  • Aucun ajout de silicone
  • Visage, poignets et chevilles élastiqués
  • Élastique collé à la taille
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
  • Grande tirette de fermeture à glissière facile à saisir
  • Tyvek™ Fermeture éclair autobloquante et rabat de fermeture éclair pour une protection accrue
  • Vêtements de protection chimique de catégorie III, de type 5-B et 6-B
  • Protection contre la contamination radioactive
  • Traitement antistatique des deux côtés
  • Coutures externes cousues
  • Très faible fuite vers l’intérieur grâce à une conception optimisée
Le pack eco contient 25 vêtements dans un pack économique avec un IFU, au lieu d’un emballage individuel avec un IFU pour chaque unité de vêtement. Le produit et ses performances restent exactement les mêmes, mais les modifications apportées à l'emballage permettent de réduire l'utilisation de papier et de plastique et contribuent ainsi à mieux protéger la planète.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Type de protection Catégorie III
Résistance Produits chimiques
Certifications / conformité (Europe) Règlement (UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Sans latex Non
Poids (impériale) <6,3 oz.
Poids (métrique) < 180 g