Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Combinaison à capuche
Code produit 13426646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
3XL
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Couleur Conditionnement
13426646 S Vert 100 pièces
13466646 3XL Vert 100 pièces
15198804 S Bleu 100 pièces
15148814 3XL Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13426646 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D14936647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1119.08€
    1039.48€ / 100 pièces
    Économisez 79.60€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Conception en polyéthylène haute densité Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
  • Combinaison avec capuche en 3 parties pour un ajustement optimal à la tête et au visage lors des virages.
  • Excellente barrière contre les particules fines et les fibres jusqu'à une taille de 1 micron.
  • Conception ergonomique et protectrice.
  • Coutures extérieures cousues.
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille.
  • Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
  • Robuste mais léger (<180 g par vêtement).
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement.
  • Ultra-peu pelucheux et traité antistatiquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions S
Matériau HDPE
Couleur Vert
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Piqué
Résistance Abrasion
Certifications / conformité (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
À utiliser avec (application) Manipulation pharmaceutique, traitement de produits chimiques, industrie pétrolière et gazière, opérations et entretien généraux, peinture par pulvérisation automatique, etc.