Description
- Combinaison avec capuche en 3 parties pour un ajustement optimal à la tête et au visage lors des virages.
- Conception ergonomique et protectrice.
- Coutures extérieures cousues.
- Poignets, chevilles et visage élastiques.
- Taille élastique (collée).
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Robuste mais léger (<180 g par vêtement).
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement.
- Ultra-peu pelucheux et traité antistatiquement.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette à capuche |
| Dimensions | 3XL |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Bleu |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de bouchon | Fermeture éclair avec rabat-tempête |
| Type de couture | Piqué |
| Résistance | Abrasion |
| Afficher plus |