Learn More
DuPont™ Combinaison à capuche Tyvek™ 600, taille Plus
Code produit 17484943 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
XXXXXXXL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17484943 XXXXL 100 pièces
17494943 XXXXXL 100 pièces
17404953 XXXXXXL 100 pièces
17414953 XXXXXXXL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17484943 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D14981422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1223.18€
    1028.53€ / 100 pièces
    Économisez 194.65€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les combinaisons à capuche sont en PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort.
  • Passe-pouce
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
  • Fermeture éclair Tyvek™ et rabat de fermeture pour une meilleure protection
  • Élasticité au niveau du visage, des poignets et des chevilles, pour un bon ajustement et une réduction de la contamination et des peluches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXXXL
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Certifications / conformité (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5