Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Code produit 15894993 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15894993 XXL 25 pièces
15854993 S 25 pièces
15864993 M 25 pièces
15874993 L 25 pièces
15884993 XL 25 pièces
15805003 XXXL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15894993 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15441698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00€
    340.72€ / 25 pièces
    Économisez 70.28€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Les combinaisons Tyvek™ 800 J bénéficient de l’utilisation d’une technologie imperméable spécifique pour obtenir une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques inorganiques à base d’eau peu concentrés (même sous pression) et de petites particules dangereuses, ainsi que d’une protection contre les huiles.
  • Les vêtements Tyvek™ 800J associent la résistance aux produits chimiques non organiques à faible concentration, à base d’eau (même sous pression) à la résistance et à la durabilité de Tyvek™ grâce à une technologie de tissu innovante et à une conception améliorée du vêtement. Développés selon nos normes les plus élevées, les combinaisons Tyvek™ 800J sont douces, confortables et légères sans compromettre leur niveau de durabilité. Ils sont maintenant disponibles avec des coutures surfilées et recouvertes d’un ruban adhésif qui fournissent les performances des vêtements de type 3/4/5/6, qui ont été testés aux normes contre les liquides sous pression, les aérosols liquides lourds et les particules solides en suspension dans l’air. Les combinaisons offrent une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques non organiques à base d’eau à faible concentration et particules (jusqu’à 1,0 micron), ainsi qu’une protection contre les huiles. Les combinaisons Tyvek™ 800J conviennent à des applications telles que le nettoyage industriel, l’emballage et la redistribution des produits chimiques, le traitement et l’élimination des déchets et l’assainissement de l’environnement. Les combinaisons Tyvek™ 800J de type 3/4/5/6 offrent les avantages suivants en termes de sécurité et de confort :
    • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
    • Protection contre les agents infectieux (EN 14126), y compris la résistance à la pénétration par le sang et les liquides corporels à l’aide de sang synthétique (ISO 16603) et la résistance à la pénétration par les agents pathogènes transmis par le sang à l’aide du bactériophage Phi-X174 (ISO 16604)
    • EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
    • Les tissus et les coutures offrent une barrière de perméation chimique aux produits chimiques non organiques à faible concentration à base d’eau
    • Coutures surfilées et recouvertes d’un ruban adhésif pour une résistance et une protection accrues
    • Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec le masque
    • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
    • Les passe-pouce élastiques maintiennent les manchettes en place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions XXL
Sexe Unisexe
Matériau Tyvek&trade ;
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de manchette passe pouce, Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avant avec rabat
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
Résistance Chimique, Liquide, Particule, Antistatique, Eau
Type de collier Capuche
Certifications/Conformité Certifié selon le règlement (UE) 2016/425 Vêtements de protection chimique, Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive) Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur
Nbre de poches Aucun
Taille (impériale) de la poitrine 46-49 in
Taille (métrique) de la poitrine 116-124 cm
Épaisseur 160 μm
À utiliser avec (application) Nettoyage industriel, travaux dans les installations pétrochimiques, dans les égouts et opérations de maintenance.
Hauteur (métrique) 186 à 194 cm
Quantité 25/Carton