Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
GREENER_CHOICE
Code produit. 17778177 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
28 x 50 in
34 x 34 in
36 x 20 in
36 x 36 in
36 x 42 in
36 x 46 in
38 x 38 in
40 x 40 in
44 x 42 in
46 x 26 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 48 in
48 x 60 po
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
60 x 40 in
60 x 60 in
64 x 36 in
64 x 48 in
70 x 18 in
72 x 36 in
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
125 pièces
250 pièces
Code produit. 17778177
Marque: Keystone Cleanroom Products BGT2A6250D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 3050 oz.
Capacité (métrique) 90,2 L
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Cordon
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 50 x 62 in
Longueur (impériale) 50 in
Longueur (métrique) 127 cm
Largeur (impériale) 62 in
Largeur (métrique) 157,5 cm
Type de produit Autoclave Bag