Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
28 x 50 in
34 x 34 in
36 x 20 in
36 x 36 in
36 x 42 in
36 x 46 in
38 x 38 in
40 x 40 in
44 x 42 in
46 x 26 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 48 in
48 x 60 po
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
60 x 40 in
60 x 60 in
64 x 36 in
64 x 48 in
70 x 18 in
72 x 36 in
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
125 pièces
250 pièces
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Drawstring |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Steam Sterilization |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement pharmaceutique |
| Comprend | Steam Indicator |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |