Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Small Bag
GREENER_CHOICE
Code produit. 17747887 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 3 in
4 x 4 in
4 x 9 po
5 x 5 in
6 x 5 in
6 x 6 in
7 x 7 in
8 x 5 in
8 x 6 in
9 x 5 in
9 x 6 in
9 x 7 in
10 x 4 in
10 x 5 in
10 x 6 in
10 x 7 in
11 x 5 in
11 x 8 in
15 x 6 in
16 x 6 in
18 x 4 in
25 x 4 in
26 x 4 in
8 x 17 po
20 x 14 in
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17747887
Marque: Keystone Cleanroom Products BGT2A0403D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. Can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 9 oz.
Capacité (métrique) 266 mL
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Cordon
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 4 x 3 in
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10 cm
Type de produit Autoclave Bag