Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Small Bag
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 3 in
4 x 4 in
4 x 9 po
5 x 5 in
6 x 5 in
6 x 6 in
7 x 7 in
8 x 5 in
8 x 6 in
9 x 5 in
9 x 6 in
9 x 7 in
10 x 4 in
10 x 5 in
10 x 6 in
10 x 7 in
11 x 5 in
11 x 8 in
15 x 6 in
16 x 6 in
18 x 4 in
25 x 4 in
26 x 4 in
8 x 17 po
20 x 14 in
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | Cordon |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement pharmaceutique |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Méthode de stérilisation | Vapeur |
| Afficher plus |