Learn More
DuPont™ Blouson Tyvek 500
Code produit 12683690 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12683690 Moyenne 50 pièces
12633690 XL 50 pièces
12663690 2XL 50 pièces
12673690 Grande taille 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12683690 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13496063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    379.99€ / 50 pièces
    Économisez 80.01€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La veste à capuche DuPont™ Tyvek™ 500 est composée de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Spécialement conçues pour être utilisées avec les vêtements Tyvek™
  • Élaboration en PEHD Flashspun
  • Coutures internes cousues
  • Fermeture éclair à l’avant
  • Élastiques autour du visage et aux poignets
  • Blanc
  • EPI catégorie I
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - sur les deux faces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Moyenne
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Certifications/Conformité EN 1149-5
Type de couture Couture (interne)
Type de produit Veste à capuche résistante aux produits chimiques
À utiliser avec (application) Manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien généraux, peinture par pulvérisation et nettoyage général, etc.