Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ blouse de chimiothérapie
Code produit 17866865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
30 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17866865 Mediano 30 pièces
17876865 XS 30 pièces
17856865 Pequeño 30 pièces
17836865 Grande 30 pièces
17846865 XL 30 pièces
17826865 2XL 30 pièces
17886865 3XL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17866865 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15542353
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Robe à col avec fermeture auto-agrippante au niveau du cou, coutures surjetées, poignets tricotés et liens à la taille partant de côtés élastiqués. Non traitées en salle blanche et non stérilisées.
  • Disponible en tailles XS à 3X
  • La longueur accrue de la jupe assure une protection contre les intempéries frontales. L'ouverture au dos améliore le confort de celle qui la porte.
  • Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort
  • Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté
  • Offre une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides non dangereux à base d'eau
  • Fabriqué dans un environnement contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Mediano
Type de produit Tudes pour les environnements contrôlés
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Scratch
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de manchette Tricoté
Sans latex Oui
Type de manchon Manche longue