Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ blouse de chimiothérapie
Beschreibung
- Disponible en tailles XS à 3X
- La longueur accrue de la jupe assure une protection contre les intempéries frontales. L'ouverture au dos améliore le confort de celle qui la porte.
- Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort
- Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté
- Offre une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides non dangereux à base d'eau
- Fabriqué dans un environnement contrôlé
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions | XS |
| Type de produit | Tudes pour les environnements contrôlés |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Scratch |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de manchette | Tricoté |
| Sans latex | Oui |
| Type de manchon | Manche longue |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?