Learn More
DuPont™ Cagoule pour salle blanche Tyvek™ IsoClean™
Code produit 16418363 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Liens avec boucles
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
16418363 Liens avec boucles 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418363 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15531631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.12€
    242.97€ / 100 pièces
    Économisez 90.15€
    27% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Cagoule durable et confortable offrant une protection contre les particules sèches et les micro-organismes.
  • Ouverture de la capuche liée pour un relargage de particules limité
  • Ouverture complète au niveau du visage
  • Attaches avec boucles pour un bon ajustement
  • Accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cagoule
Dimensions Taille unique
Matériau Polyéthylène
Type de bouchon Liens avec boucles
Modèle Lié
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Certifications / conformité (Europe) (UE) 2016/425, EN 14126, ISO Classe 6-9
À utiliser avec (application) Salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, l’industrie électronique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.