Learn More
Descripción
- Attaches de fixation
- Élastiques au niveau des chevilles et semelle totalement antidérapante
- Les vêtements et accessoires Tyvek™ sont composés de PEHD Flashspun, offrant un équilibre idéal en matière de protection, durabilité et confort
- Les vêtements et accessoires Tyvek™ sont perméables à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Les vêtements et accessoires fabriqués en Tyvek™ IsoClean sont utilisés dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie ainsi que dans la fabrication de dispositifs médicaux et électroniques
- Conviennent pour une utilisation en salle blanche ISO 6 et supérieure
- Non blanchis en salle blanche, non stérilisés
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensions | Large |
| Matériau | Tyvek |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Type de bouchon | Elastic Ankle |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?