Learn More
DuPont™ Blouse Tyvek™ IsoClean™ à col rond
Code produit 16498363 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
30 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16498363 2XL 30 pièces
16458363 Standard 30 pièces
16468363 Moyen 30 pièces
16478363 - 30 pièces
16488363 Très grand 30 pièces
16408373 3XL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16498363 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15535581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    214.85€ / 30 pièces
    Économisez 79.15€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort.
  • Offre une barrière inhérente aux particules, aux micro-organismes et aux éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux
  • Respirantes et exceptionnellement peu pelucheuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire environnements contrôlés
Dimensions 2XL
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Stérilité Non stérile
Modèle IC270B0
Type de couture Lié
Certifications / conformité (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126