Learn More
DuPont™ Capuche avec masque intégré Tyvek™ IsoClean™
Code produit 17738797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit : Cagoule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17738797 Type de produit : Cagoule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17738797 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15553188
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La capuche durable et confortable avec masque intégré protège contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux.
  • Ouverture de la face délimitée pour une faible dispersion des particules
  • Pliée de manière aseptique
  • Respirante et à faible peluchage
  • Les accessoires sont emballés individuellement en double
  • Le masque intégré est un masque stérile bleu pour salle blanche, composé d’une couche extérieure en polyéthylène plissé d’une largeur de 17,5 cm. Notez qu’il ne s’agit pas d’un masque EPI (c’est-à-dire pas un masque FFP1, 2 ou 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cagoule
Dimensions Taille unique
Type de bouchon Ties with Loops
Modèle Lié
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Certifications / conformité (Europe) ISO 11137-1, ISO Classe 5
À utiliser avec (application) Salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.