Learn More
DuPont™ Capuche avec attaches Tyvek™ IsoClean™
Description
- Full face opening with loops and ties
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protective hood |
| Dimensions | Universel |
| Matériau | Tyvek |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Ties |
| Modèle | IC668B |
| Type de couture | Bound |
| Stérilité | Stérile |
| Type d’emballage | Individually Packaged |
| Quantité | 100/Pk. |
| Afficher plus |