Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Blouses de laboratoire IC 270B WS, stériles, emballées sous double sachet.
BIOPHARMA
Code produit 17819323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
3XL
Conditionnement:
30 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17819323 Mediano 30 pièces
17899313 Pequeño 30 pièces
17879323 Grande 30 pièces
17859323 XL 30 pièces
17879313 - 30 pièces
17869313 3XL 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17819323 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15560760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.99€
    277.87€ / 30 pièces
    Économisez 128.12€
    31% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les blouses de laboratoire stérilisées aux rayons gamma, avec col bordé, sont pliées de manière spéciale et comportent des coutures internes bordées, des tunnels aux poignets et une fermeture à pression sur le devant.
  • Traité en salle blanche et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • Coutures internes liées
  • Élastique tunnelisé aux poignets
  • Fermeture à pression sur le devant pour un enfilage et un retrait faciles
Tyvek™ IsoClean™ offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté Tyvek™ IsoClean™ constitue une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux. Tyvek™ IsoClean™ Il est également respirant et ne peluche pas.
Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires (code d'option WS) ont été stérilisés par irradiation gamma. Ils sont pliés pour faciliter l'enfilage aseptique et emballés dans un ISO salle blanche de classe 5. Tous DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires stériles (code d'option WS) sont conditionnés dans un système d'emballage à double barrière, composé d'un sac intérieur et d'un sac extérieur facile à déchirer pour salle blanche. Le système d'emballage constitue un élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements vers des zones propres. Les accessoires sont emballés individuellement puis regroupés dans un sac extérieur.
Vêtements et accessoires fabriqués en matériaux stériles Tyvek™ IsoClean™ sont généralement utilisées dans les salles blanches des pharmacies hospitalières, des industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, de transformation alimentaire, de cosmétiques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire environnements contrôlés
Dimensions Mediano
Sexe Unisexe
Matériau Tyvek
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Résistance Particules, Salpicadura de líquido ligero
Nbre de poches Aucun
Sans latex Oui