Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Couvre-bottes IC 458B WS, stérile, doublement emballé
BIOPHARMA
Code produit 17839333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17839333 Grande 100 pièces
17829333 Pequeño 100 pièces
17809333 Mediano 100 pièces
17849333 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17839333 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15560756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.52€
    235.67€ / 100 pièces
    Économisez 56.85€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Les couvre-bottes stérilisés aux rayons gamma sont pliés de manière aseptique et comportent une ouverture de jambe élastique recouverte, des attaches à la cheville, une semelle antidérapante et des coutures internes liées.
  • Stérilisée aux rayons gamma
  • Coutures internes liées
  • Élastique tunnelisé au niveau du tibia et des chevilles
  • Attaches au niveau de la cheville
  • Gripper™ Les semelles offrent une meilleure adhérence et une plus grande robustesse.
Tyvek™ IsoClean™ offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté Tyvek™ IsoClean™ constitue une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux. Tyvek™ IsoClean™ Il est également respirant et ne peluche pas.
Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires (code d'option WS) ont été stérilisés par irradiation gamma. Ils sont pliés pour faciliter l'enfilage aseptique et emballés dans un ISO salle blanche de classe 5. Tous DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires stériles (code d'option WS) sont conditionnés dans un système d'emballage à double barrière, composé d'un sac intérieur et d'un sac extérieur facile à déchirer pour salle blanche. Le système d'emballage constitue un élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements vers des zones propres. Les accessoires sont emballés individuellement puis regroupés dans un sac extérieur.
Vêtements et accessoires fabriqués en matériaux stériles Tyvek™ IsoClean™ sont généralement utilisées dans les salles blanches des pharmacies hospitalières, des industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, de transformation alimentaire, de cosmétiques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Grande
Matériau Tyvek
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Dessus Élical avec des attaches de cheville
Type de semelle Antidérapante
Résistance Particules sèches, Éclaboussures
Type de produit Couvertures de démarrage pour environnements contrôlés