Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hotte IC 689B WS avec masque intégré, stérile, doublement emballée.
BIOPHARMA
Code produit 17879403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Taille unique
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17879403 Taille unique 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17879403 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15560758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.27€
    423.83€ / 100 pièces
    Économisez 192.44€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
La cagoule stérilisée aux rayons gamma avec masque intégré est pliée de manière aseptique et comporte des coutures internes liées, une ouverture faciale liée, des attaches pour un ajustement réglable au niveau de la poitrine et un masque en polyéthylène plissé.
  • Avec masque intégré et attaches pour un ajustement personnalisé au niveau de la poitrine
  • Disponible en blanc et en taille unique
  • Stérilisé aux rayons gamma et emballé dans un double sachet
  • Coutures internes liées
  • Ouverture de la face délimitée pour une faible dispersion des particules
Tyvek™ IsoClean™ offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité au moyen d’un procédé breveté de filage éclair. Tyvek™ IsoClean™ constitue une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux à base d'eau. Tyvek™ IsoClean™ Il est également respirant et ne peluche pas.
Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires WS ont été stérilisés par irradiation gamma. Ils sont pliés pour faciliter l'enfilage aseptique et emballés dans un ISO salle blanche de classe 5. Tous DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires stériles (code d'option WS) sont conditionnés dans un système d'emballage à double barrière, composé d'un sac intérieur et d'un sac extérieur facile à déchirer pour salle blanche. Le système d'emballage constitue un élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements vers des zones propres. Les accessoires sont emballés individuellement dans un double emballage.
Vêtements et accessoires fabriqués en matériaux stériles Tyvek™ IsoClean™ sont généralement utilisées dans les salles blanches des pharmacies hospitalières, des industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, de transformation alimentaire, de cosmétiques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Masque facial pour salle blanche
Couleur Blanc
Fastening Type Attaches
Matériau Tyvek
Dimensions Taille unique
Stérilité Stérile
Modèle Plissée
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Jetable Usage unique
Sans latex Oui