Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 729S WS Bouffant, stérile, doublement emballé
BIOPHARMA
Code produit 17839313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Taille unique
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17839313 Taille unique 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17839313 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15560766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.79€
    333.39€ / 250 pièces
    Économisez 118.40€
    26% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Chignon stérilisé aux rayons gamma avec bandeau élastique.
  • Disponible en blanc et en taille unique
  • Stérilisée aux rayons gamma
  • Bandeau élastique
Tyvek™ IsoClean™ offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté Tyvek™ IsoClean™ constitue une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux. Tyvek™ IsoClean™ Il est également respirant et ne peluche pas.
Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires (code d'option WS) ont été stérilisés par irradiation gamma. Ils sont pliés pour faciliter l'enfilage aseptique et emballés dans un ISO salle blanche de classe 5. Tous DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires stériles (code d'option WS) sont conditionnés dans un système d'emballage à double barrière, composé d'un sac intérieur et d'un sac extérieur facile à déchirer pour salle blanche. Le système d'emballage constitue un élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements vers des zones propres. Les accessoires sont emballés individuellement puis regroupés dans un sac extérieur.
Vêtements et accessoires fabriqués en matériaux stériles Tyvek™ IsoClean™ sont généralement utilisées dans les salles blanches des pharmacies hospitalières, des industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, de transformation alimentaire, de cosmétiques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bouffant para salas blancas
Dimensions Taille unique
Matériau Tyvek
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Modèle D15560766
Stérilité Stérile
Comprend Bouffant con diadema elástica
Structure Stérilisée aux rayons gamma
À utiliser avec (application) Entornos que incluyen partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos
Résistance Particule, Ébauche