Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Combinaison stérile IC183B TS, doublement emballée.
Description
- Stérilisée aux rayons gamma
- Coutures internes liées
- Taille élastique au dos pour un bon ajustement
- Tyvek™ passants de pouce élastiques recouverts
- Élastique tunnelisé aux poignets et aux chevilles
- Fermeture éclair à l’avant
- Rabat tempête
- Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort
- Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté
- Offre une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux à base d'eau.
- Respirante et à faible peluchage
- Stérilisé par irradiation gamma
- Plié pour faciliter l'enfilage aseptique et emballé dans un ISO salle blanche de classe 5
- Conditionné dans un système d'emballage à double barrière, composé d'un sachet intérieur et d'un sachet extérieur à ouverture facile pour salle blanche.
- Le système d'emballage constitue un élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements vers des zones propres.
- Généralement utilisé dans les salles blanches des pharmacies hospitalières, des industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, de transformation alimentaire et cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons pour la salle blanche |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tyvek |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | À collier |
| Afficher plus |