Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Combinaison stérile IC183B TS, doublement emballée.
BIOPHARMA
Code produit 17869403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17869403 M 25 pièces
17889413 S 25 pièces
17819413 L 25 pièces
17829413 XL 25 pièces
17859413 2XL 25 pièces
17849413 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17869403 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15560733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.59€
    254.85€ / 25 pièces
    Économisez 191.74€
    42% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les combinaisons stérilisées aux rayons gamma sans capuche sont pliées de manière aseptique et comportent des coutures internes nouées, des élastiques tunnelisés aux poignets et aux chevilles, et une taille élastiquée au dos. Tyvek™ des passants élastiques recouverts pour les pouces et un rabat anti-tempête.
  • Stérilisée aux rayons gamma
  • Coutures internes liées
  • Taille élastique au dos pour un bon ajustement
  • Tyvek™ passants de pouce élastiques recouverts
  • Élastique tunnelisé aux poignets et aux chevilles
  • Fermeture éclair à l’avant
  • Rabat tempête
  • Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort
  • Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté
  • Offre une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux à base d'eau.
  • Respirante et à faible peluchage
  • Stérilisé par irradiation gamma
  • Plié pour faciliter l'enfilage aseptique et emballé dans un ISO salle blanche de classe 5
  • Conditionné dans un système d'emballage à double barrière, composé d'un sachet intérieur et d'un sachet extérieur à ouverture facile pour salle blanche.
  • Le système d'emballage constitue un élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements vers des zones propres.
  • Généralement utilisé dans les salles blanches des pharmacies hospitalières, des industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, de transformation alimentaire et cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Tyvek
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de cagoule Sans capuche
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Particule
Sans latex Oui
Modèle D15560