Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Combinaison stérile IC193B TS, doublement emballée.
BIOPHARMA
Code produit 17839413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17839413 XL 20 pièces
17809413 S 20 pièces
17899403 M 20 pièces
17889403 L 20 pièces
17879413 2XL 20 pièces
17869413 3XL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17839413 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15560746
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    300.70€ / 20 pièces
    Économisez 229.30€
    43% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Les combinaisons à capuche stérilisées aux rayons gamma sont pliées de manière aseptique et comportent des coutures internes étanches, des surbottes intégrées avec une semelle antidérapante, des élastiques tunnelisés aux poignets et aux chevilles, et une taille élastiquée à l'arrière. Tyvek™ des passants élastiques recouverts pour les pouces et un rabat anti-tempête.
  • Stérilisée aux rayons gamma
  • Coutures internes liées
  • Taille élastique au dos pour un bon ajustement
  • Tyvek™ passants de pouce élastiques recouverts
  • Élastique tunnelisé aux poignets et aux chevilles
  • Fermeture éclair à l’avant
  • Rabat tempête
  • Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort
  • Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté
  • Offre une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux à base d'eau.
  • Respirante et à faible peluchage
  • Stérilisé par irradiation gamma
  • Plié pour faciliter l'enfilage aseptique et emballé dans un ISO salle blanche de classe 5
  • Conditionné dans un système d'emballage à double barrière, composé d'un sachet intérieur et d'un sachet extérieur à ouverture facile pour salle blanche.
  • Le système d'emballage constitue un élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements vers des zones propres.
  • Généralement utilisé dans les salles blanches des pharmacies hospitalières, des industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, de transformation alimentaire et cosmétique, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Tyvek
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Bottes attachées
Type de manchette Passe-doigt
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Fixés
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Particule
Sans latex Oui
Modèle D15560